Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Tube Rack for 18 to 20 mm Tubes
Codice prodotto. 17147825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
17147825 White Pezzo
17157825 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17147825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These sturdy and lightweight tube racks are supplied fully assembled with alphanumeric identification for easy sorting and selection.
  • Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
  • Reusable and easy to clean
  • Autoclavable
  • Stackable for staging and saving space
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (18 to 20 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 120
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 4 Pk.
N. per confezione 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 14.9 x 11.9 x 3.6 in. (37.7 x 30.1 x 9.1 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 37.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 20 mm
Product Type Tube Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 9.1 cm
Matrice 10 x 12
Larghezza (sistema metrico) 30.1 cm