Descrizione
- Il suo design sportivo ed ergonomico e la sua vestibilità confortevole lo rendono un compagno affidabile nei lavori di ogni giorno.
- Perfetto anche per chi porta gli occhiali, poiché dispone di un ampio volume interno.
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Uncoated |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Full-view Goggles |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |