Specifica
| Materiale o nome chimico | Megestrol acetate |
| Punto di fusione | 210.0°C to 212.0°C |
| Formula molecolare | C24H32O4 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform |
| Peso formulazione | 384.51 |