missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megestrol Acetate, Mikromol™

Codice prodotto. 18011880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18011880 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18011880 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0532.07
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Megestrol Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Megestrol-17-acetate
CAS 595-33-5
Nomi componenti o analita Megestrol-17-acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H32 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17alpha-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363, Medroxyprogesterone Acetate Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 384.51
Quantità 250 mg
Peso formulazione 384.2301 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.