Learn More
Megestrol Acetate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11401701 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11401701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11401701 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219023501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 595-33-5
Formula molecolare C24H32O4
Molecular Weight (g/mol) 384.516
InChI Key RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Sinonimo megestrol acetate, niagestin, megace es, megestryl acetate, megace, megeron, ovaban, ovarid, pallace, magestin
PubChem CID 11683
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC1=CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Specifica
Materiale o nome chimico Megestrol Acetate
Quantità 1 g
Peso formulazione 384.5
Forma fisica Solid