Learn More
R&D Systems™ Megestrol Acetate
Description
Synthetic progesterone analog. Dose-dependently inhibits growth of HepG2 cells (IC50 = 260 μM) in vitro and in vivo and reduces tumor volume. High dosages improve weight gain in tumor-bearing nude mice. Orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione |
| CAS | 595-33-5 |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C24H32O4 |
| Peso formulazione | 384.51 |
| Forma fisica | Solid |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 384.516 |