Learn More
Meglumine, TRC
Codice prodotto. 30471733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2082001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meglumine
CAS 6284-40-8
Formula molecolare C7 H17 N O5
Quantità 1 g
Sinonimo D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
InChI Formula InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
Molecular Weight (g/mol) 195.21
Peso formulazione 195.1107