Learn More
Novus Biologicals™ MEI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18537682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18537682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18537682 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00150365T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Bersaglio MEI1
Sinonimo meiosis defective 1, Meiosis defective protein 1, meiosis inhibitor 1, meiosis inhibitor protein 1, MGC40042
Simbolo del gene MEI1