Learn More
MedChemExpress Meisoindigo
Codice prodotto. 16445808
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16445808 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16445808 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 276.29 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.08%
Solubilità DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Sinonimo Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Bersaglio Apoptosis