Learn More
MedChemExpress Meisoindigo
Codice prodotto. 16458477
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458477 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458477 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 276.29 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.08%
Solubilità DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Sinonimo Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Bersaglio Apoptosis
Quantità 5 mg