Learn More
Thermo Scientific™ Meisoindigo
Codice prodotto. 17332501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17332501 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17332501 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 468801000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Meisoindigo
CAS 97207-47-1
Sinonimo N-Methylisoindigotin; 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-one
Quantità 100 mg
Punto di fusione 230°C
Formula molecolare C17 H12 N2 O2
Peso formulazione 276.29
Forma fisica Crystalline Powder
Colore Orange to Dark-red to Brown