Learn More
Fisherbrand™ Meker Burner with NF Connection for Natural Gas
Codice prodotto. 11705406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11705406 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705406
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensures an excellent air-gas mixture and better combustion.
  • 24mm diameter burner opening
  • 160mm overall height
  • Gas supply regulation by needle valve
  • Nickel plated steel to guarantee a stable and homogeneous flame
  • Consumption of 62L/hr
  • For use with natural gas/methane
Specifications
Product Type Meker Burner
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Descrizione Consumption of 62L/hr
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Include NF Connector
N. per confezione 1 Ea.