Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with NF Connection, 43mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Product Type | Industrial Burner, Meker |
| Tipo di gas | Methane, Natural Gas |
| Descrizione | Consumption of 188L/hr |
| Diametro (sistema metrico) | 43 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Include | NF Screwing G 0.5 in Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |