Learn More
Fisherbrand™ Meker Industrial Burner with NF Connection, 43mm Opening
Codice prodotto. 11765406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Dimensione della confezione
11765406 Butane, LPG, Propane Pezzo
11745406 Methane, Natural Gas Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11765406
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing an extremely strong flame for intensive use.
  • Wide and stable flame
  • Excellent heating power
  • Lateral holding handle for safety
  • Burner diameter of 43mm, overall height of 180mm
  • Flame size adjustable with 4 interchangeable nozzles
Specifica
Product Type Industrial Burner, Meker
Tipo di gas Butane, LPG, Propane
Descrizione Consumption of 240L/hr
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Include NF Screwing G 0.5 in Connector
N. per confezione 1 Ea.