Learn More
Melamine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313058 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313058 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14861400WA100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Melamine
CAS 108-78-1
Nomi componenti o analita Melamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H6 N6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Quantità 1 mL
Peso formulazione 126.0654 g/mol