Learn More
Melamine, 99%
Codice prodotto. 10765771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10765771 5 g Bottiglia in vetro 5g
10584584 100 g Plastic bottle 100g
10755771 1 kg Plastic bottle 1kg
10571964 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10765771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125350050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-78-1
Formula molecolare C3H6N6
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00006055
InChI Key JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Melamine
Punto di fusione 354°C
Colore White
Densità 1.5730g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, 245
Indice di Merck 15, 5880
Gravità specifica 1.573
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 0.6g/L in ethanol (20°C),sparingly soluble in glycol,glycerol,pyridine,insoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder