Learn More
Melamine, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318783 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC14861400100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Melamine
CAS 108-78-1
Nomi componenti o analita Melamine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C3 H6 N6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Quantità 100 mg
Peso formulazione 126.0654 g/mol