Learn More
VITLAB™ Vassoi portastrumenti in melammina-formaldeide
Codice prodotto. 15791996
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15791996 290 x 160 x 60 mm pezzi 5
15781996 350 x 250 x 40 mm pezzi 5
15242619 190 x 150 x 40 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15791996 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 72398
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilizzare questo pratico vassoio per strumenti, apparecchiature e utensili sensibili. I vassoi portastrumenti VITLAB™ in melammina-formaldeide sono stabili e autoportanti, con superfici lisce e facili da pulire.
  • White instrument tray
  • Tall shape
  • Rounded corners
  • Fitting lid made of PS, please order separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioni (L x P x A) 290 x 160 x 60 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Da utilizzare con Pratico vassoio per strumenti, apparecchiature e utensili sensibili