Learn More
Brand™ Melamine Formaldehyde Mortar with Pestle
Codice prodotto. 10495031 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
125mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
80mm
90mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) unitSize
10495031 125mm 80mm Pezzo
10038210 150mm 90mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495031 Fornitore Brand™ N. del fornitore 110705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Resistant to boiling and autoclavable (at 121°C).
  • White in color
  • With foot and spout
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 125mm
Product Type Mortar and Pestle
Materiale Melamine Formaldehyde
Altezza (sistema metrico) 80mm