Learn More
Melamine, TRC
Codice prodotto. 30137222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137222 5 g 5g
17944555 1 g 1g
17982545 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2087005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-78-1
Formula molecolare C3 H6 N6
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Melamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Peso formulazione 126.0654
Percent Purity >95%