Descrizione
Melan-A/MART-1 Monoclonal specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
Specifica
Spezifikation
| Antigene | Melan-A/MART-1 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | CL12863 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulazione | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias gene | Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | This antibody was developed against a recombinant protein of Q16655. Actual immunogen sequence is proprietary. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?