Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/1761R), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611289 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611289 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611289 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254568H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.21€
    742.35€ / 100µL
    Risparmia 116.86€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Melan-A/MART-1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone MLANA/1761R
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human full-length Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2315
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus