Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620246 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620246 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620246 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP244391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.75€
    564.90€ / 7mL
    Risparmia 98.85€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Melan-A/MART-1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone SPM555
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 7 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2315
Target Species Human, Mouse, Rat, Canine
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus