Learn More
Melanin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Melanin is a unique pigment with myriad functions. It is multifunctional, providing defense against environmental stresses such as ultraviolet (UV) light, oxidizing agents and ionizing radiation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Melanin |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 8049-97-6 |
| Colore | Black |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Informazioni di solubilità | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | [Melanin] |
| Percent Purity | 97.0% |
| Grado | Research |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.