Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melanin, synthetic
Codice prodotto. 17261232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17261232 5 g 5g
17251232 1 g 1g
17271232 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17261232 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466430050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8049-97-6
Formula molecolare C18H10N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico Melanin
Quantità 5 g
Peso formulazione 318.29