Descrizione
Melanocortin-1 R/MC1R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-1 R/MC1R in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | Melanocortin-1 R/MC1R |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | JE39-49 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:1000 |
| Formulazione | 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol |
| Alias gene | CMM5, MC1-R, melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor), Melanocortin receptor 1, melanocyte-stimulating hormone receptor, melanotropin receptor, MSHR, MSH-RMGC14337, SHEP2 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |