missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanocortin-3 R/MC3R Antibody (345404), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18507539 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18507539 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18507539 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB3737J

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

Melanocortin-3 R/MC3R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-3 R/MC3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Melanocortin-3 R/MC3R
Applicazioni Flow Cytometry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 345404
Coniugato Janelia Fluor 646
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BMIQ9, MC3, MC3-R, melanocortin 3 receptor, melanocortin receptor 3, OB20, Obesity quantitative trait locus, OQTL
Specie ospite Rat
Immunogeno Y3 rat myeloid cell line transfeced with mouse Melanocortin 3R/MC3R
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4159
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.