Learn More
Novus Biologicals™ Melanoma antigen family E1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18486169 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18486169 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18486169 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00057692T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio Melanoma antigen family E1
Sinonimo Alpha-dystrobrevin-associated MAGE Protein, DAMAGEMAGE-E1 antigen, HCA1, hepatocellular carcinoma-associated HCA1, Hepatocellular carcinoma-associated protein 1, KIAA1587dystrobrevin-associated MAGE protein, melanoma antigen family E, 1, melanoma-associated antigen E1
Simbolo del gene MAGEE1