missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Antibody (DT101+ BC199 + HMB45), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18181824 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18181824 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18181824 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP234608AF750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Monoclonal specifically detects Melanoma Marker (MART-1 + gp100) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Melanoma Marker (MART-1 + gp100)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone DT101+ BC199 + HMB45
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene MART1, MART-1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant hMART-1 protein (DT101& BC199); Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Test di specificità This antibody cocktail recognizes two melanoma-specific proteins, which include MART-1 and gp100. MART-1 is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Function of gp100 is not known but it is reported to be a useful marker for melanocytes and melanomas. A cocktail of these two markers is sensitive for labeling formalin-fixed, paraffin-embedded melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ, IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.