Learn More
R&D Systems™ Melanotan II
Codice prodotto. 18735187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18735187 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18735187 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2566/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 1mg
    Risparmia 16.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. High affinity melanocortin receptor agonist
Melanotan II is a high affinity melanocortin receptor agonist (Ki values are 0.67, 6.6, 34 and 46 nM for MC1, MC4, MC3 and MC5 receptors respectively). Stimulates erectile activity, inhibits food intake and displays neuroprotective properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Line Tocris
Purezza 0.95
Content And Storage Store at -20°C
Quantità 1 mg