Learn More
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Codice prodotto. 16471918
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16471918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471918 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0267
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Melanotan (MT)-II, a synthetic melanocortin receptor agonist, is an injectable peptide hormone used to promote tanning.
Specifica
Purezza 99.18%
CAS 121062-08-6
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1024.18 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic)