Learn More
Melatonin, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Melatonin |
| CAS | 73-31-4 |
| Nomi componenti o analita | Melatonin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H16 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1 |
| Vedi altri risultati |