Learn More
R&D Systems™ Melatonin
Codice prodotto. 18792514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792514 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18792514 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3550/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous hormone; agonist at MT1 and MT2
Endogenous hormone that acts as an agonist at melatonin receptors MT1 and MT2. Exhibits a prominent role in the control of circadian rhythm, displays immunomodulatory activity and acts as a powerful antioxidant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Melatonin
CAS 73-31-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C13H16N2O2
Peso formulazione 232.28
Purezza >99%
Peso molecolare 232.283