Learn More
Melatonin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Melatonin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16) |
| Peso formulazione | 232.1212 |
| Percent Purity | >95% |