Learn More
Meldrum’s Acid, TRC
Codice prodotto. 30475063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475063 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475063 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21525010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Formula molecolare C6 H8 O4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
IUPAC Name 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Peso formulazione 144.0423