Learn More
B Braun™ Disinfettante spray Meliseptol™
Codice prodotto. 10709372
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10709372 5 L 5L
11905756 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10709372 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 18567
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use B Braun™ Surface Spray Disinfectant for rapid surface disinfection with Rapid Meliseptrol. The broad-spectrum disinfectant has a 5-minute reaction time.
  • Rapid Meliseptrol distribution
  • Free of CFC's
  • For small surfaces and equipment
  • Colorless
Specifica
Product Type Disinfettante
pH ∽ 7
Aspetto Incolore
Punti di ebollizione 89 °C
Tipo di contenitore Contenitore
Da utilizzare con (applicazione) Per superfici e apparecchi di piccole dimensioni
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Meliseptol rapid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid