Learn More
Meloxicam 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide, LoGiCal
Descrizione
Meloxicam 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Meloxicam |
| CAS | 71125-38-7 |
| Nomi componenti o analita | Meloxicam |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H13 N3 O4 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI Formula | InChI=1 S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18 H,1-2H3,(H,15,16,19) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Vedi altri risultati |