Learn More
Meloxicam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312976 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312976 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14862500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meloxicam
CAS 71125-38-7
Nomi componenti o analita Meloxicam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H13 N3 O4 S2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 351.4
Quantità 1 mL
Peso formulazione 351.0347 g/mol