Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101%
Codice prodotto. 15559483 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15559483 5 g 5g
15569483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15559483 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 459550050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71125-38-7
Formula molecolare C14H13N3O4S2
Molecular Weight (g/mol) 351.40
Numero MDL MFCD00868752
InChI Key DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Sinonimo meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Meloxicam
Punto di fusione 255.0°C
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 hr)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso
Peso formulazione 351.41
Percent Purity 99 to 101%