missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meloxicam D3 (2-methyl D3) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| CAS | 942047-63-4 |
| Solvente o matrice | Acetonitrile |
| Formula molecolare | C14 2H3 H10 N3 O4 S2 |
| Quantità | 1 mL |
| Sinonimo | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.42 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?