Learn More
Melphalan, 94%
Codice prodotto. 15531033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15531033 1 g 1g
15572343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15531033 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458650010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Melphalan, CAS # 148-82-3, belongs to the class of nitrogen mustards with anti-neoplastic activity. | CAS: 148-82-3 | C13H18Cl2N2O2 | 305.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Melphalan is a phenylalanine derivative of nitrogen mustard with antineoplastic activity with the capacity to alkylate nucleic acids
  • Melphalan alkylates DNA at the N-7 position of guanine and induces DNA interstrand cross-linkages, resulting in the inhibition of DNA/RNA synthesis, inducing cytotoxicity against both dividing and non-dividing tumor cells
Applications
  • Melphalan has been used in in vitro experiments to treat multiple myeloma in cell lines and breast cancer cell lines
  • In in vivo experiments, using rats, it shows a potent therapeutic effect in cases of sarcomatous pulmonary metastases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148-82-3
Formula molecolare C13H18Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 305.2
InChI Key SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Sinonimo melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Melphalan
Punto di fusione 180.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 93% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 305.2
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Melphalan
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.