missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Melvin MF Safety Shoes
Keep your shoes on whenever you enter the factory or go through security gates. The metal-free shoe saves you plenty of time over the course of the day. The microfiber top is easily maintained, supports the foot properly and is amazingly soft, supple and comfortable.
114.24€ - 120.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Melvin MF |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Antibacterial |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918441
|
Emma Safety Footwear
MM43864739 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928441
|
Emma Safety Footwear
MM43864740 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938441
|
Emma Safety Footwear
MM43864741 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948441
|
Emma Safety Footwear
MM43864742 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958441
|
Emma Safety Footwear
MM43864743 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968441
|
Emma Safety Footwear
MM43864744 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978441
|
Emma Safety Footwear
MM43864745 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988441
|
Emma Safety Footwear
MM43864746 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998441
|
Emma Safety Footwear
MM43864747 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfber construction
- TPU GripForce™ Easy Twist Outsole
- Metal-free
- Chrome-free lining
- 3M™ Reflective Striping
- ESD certified
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Antibacterial | |
Composite |
Laces | |
Melvin MF | |
Microfiber |