Specifica
| Materiale o nome chimico | MEM chloride |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0900g/mL |
| Punti di ebollizione | 50.0°C to 52.0°C (13.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 54°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 92% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OCH2CH2OCH2Cl |
| Indice di rifrazione | 1.4260 to 1.4280 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- MEM chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.