Learn More
Sartorius MEM-Eagle Amino Acids Solution 50X
Codice prodotto. 31908454 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31908454 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908454 Fornitore Sartorius N. del fornitore 013251B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for cell culture, allowing the growth and propagation of a wide spectrum of cell types under controlled conditions.
  • The solution undergoes extensive and vigorous Quality Control Protocols.
Specifica
Classificazione Chemically-defined, Animal Origin-free
Forma Liquid
Product Type MEM Cell Culture Media
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi None
Quantità 100 mL
Culture Type Mammalian Cell Culture