Learn More
Sartorius MEM Eagle Non-Essential Amino Acids Solution
Codice prodotto. 31908354 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31908354 100 mL 10mL
31908350 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31908354 Fornitore Sartorius N. del fornitore 013401B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) containing 10 mM concentration of each non-essential amino acid.
  • Modified as follows:
    • With L-ALANINE
    • With L-ASPARAGINE.H2O
    • With L-ASPARTIC ACID
    • With L-GLUTAMIC ACID
    • With GLYCINE
    • With L-PROLINE
    • With L-SERINE
Specifica
Classificazione Chemically-defined, Animal Origin-free
Forma Liquid
Product Type MEM Cell Culture Media
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi Proline
Senza additivi None
Quantità 100 mL
Culture Type Mammalian Cell Culture