Learn More
Corning™ MEM Nonessential Amino Acid Solution
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15333581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15333581 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15333581 Fornitore Corning™ N. del fornitore 25025CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    124.01€ / pezzi 6
    Risparmia 2.99€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Suggested replacement for 25-025-CIR
cellgro incorporates many principles developed by the pharmaceutical industry including the use of WFI quality water, raw material testing, in-process monitoring, and finished product testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Forma Liquid
Product Type Amino Acid Supplement
Sterilità Sterile-filtered
pH <2
Quantità 100 mL