Learn More
Memantine Lactose Adduct, TRC
Codice prodotto. 30138085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138085 50 mg 50mg
30134265 25 mg 25mg
17949444 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21801050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1159637-28-1
Formula molecolare C24 H41 N O10
Molecular Weight (g/mol) 503.58
Sinonimo N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosylamine
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-6-[(3,5-dimethyl-1-adamantyl)amino]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O
Specifica
Materiale o nome chimico Memantine Lactose Adduct
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H41NO10/c1-22-3-11-4-23(2,8-22)10-24(5-11,9-22)25-20-17(31)16(30)19(13(7-27)33-20)35-21-18(32)15(29)14(28)12(6-26)34-21/h11-21,25-32H,3-10H2,1-2H3/t11?,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20?,21+,22?,23?,24?/m1/s1
Peso formulazione 503.273
Percent Purity >95%