Learn More
Memantine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Memantine |
| CAS | 19982-08-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12 H21 N |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, 1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl- (8CI), 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1,3-Dimethyl-5-adamantanamine, 1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine, 3,5-Dimethyl-1-adamantylamine, Alzantin, D 145, D 145 (sympathomimetic), DMAA, DRG 0267, Ebixa, Memantina, Memantine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21N/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethyladamantan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.3 |
| Vedi altri risultati |