Learn More
Miele Professional™ Membrane Pump and Suction Lance PLW8636 APLW 885
Codice prodotto. 30533234 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
APLW 885
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
30533234 APLW 885 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533234 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12426770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    388.78€ / 1 fogli
    Risparmia 22.22€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 05-11-2026
Extra disp. canisters with installation by customer service
  • For 5 - 10 L canisters in the dispensing drawer
  • The suction lance features level detection
  • Installed by Customer Service
  • Extra disp. canisters with installation by customer service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispensing System
Modello APLW 885
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Include 10 to 20 L Canister
Quantità 1 Ea.