Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Membrane Replacement Kits
Codice prodotto. 11719728 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
83919 Device
FOR 83925
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11719728 83919 Device Pezzo
11769728 FOR 83925 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11719728
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample preparation steps such as filtering and distillation are rarely necessary with this kit for the combined ion-sensitive electrode with a solid membrane.
  • Membrane replacement kit for ion-sensitive electrodes
  • For  83919 device
  • Allows for analysis time generally less than one minute
Specifica
Descrizione Membrane replacement kit for ion-sensitive electrodes.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 83919 Device